主要文件
BM6
Viscosity Bath Media
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
mixture
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)