主要文件
GNWP02500
Millipore
尼龙网滤膜
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
别名:
尼龙膜过滤器,孔径0.2 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
描述
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
過濾器直徑
25 mm
厚度
170 μm
孔徑
0.2 μm pore size
起泡點
≥2.8 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为 0.20 到 1.2 µm 的尼龙滤膜,以及 2)网目范围为 5 到 180 µm 的编织网滤膜。
我们的 5 µm 尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:筛网过滤器
滤器编码:GNWP
應用
  • 除菌过滤
  • 生物测定
  • 溶剂过滤
  • PFAS 样品过滤
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:用 0.2 μm(或更小)孔径的膜对液体进行除菌过滤,有效去除包括细菌、霉菌和酵母菌在内的生物污染物
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。