agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
mp
165-168 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI 密鑰
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
BCR547
BCR547
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves