主要文件
BCR444
猪肌肉(氯霉素空白)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
儲存溫度
−20°C
一般說明
Certified for the mass fraction of chloramphenicol.
分析報告
For more information please see:
BCR444
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chloramphenicol
Matrix Group: Meat
可能实行销售限制
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)