主要文件
BCR365
PCB标准品 溶液
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
形式
multi-component solution
成分
包括 PCB 8、PCB 20、PCB 28、PCB 35、PCB 52、PCB 101、PCB 118、PCB 138、PCB 153、PCB 180
分析報告
For more information please see:
BCR365
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
10.4 °F
閃點(°C)
-12 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)