主要文件
36906
Supelco
PCB 28、52、101、138、153、180 溶液
analytical standard, 6 PCB according to TrinkwV (BRD) method, in isooctane
别名:
PCB 混标 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
Ballschmiter號碼:
28,52,101,138,153,180
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
品質
6 PCB according to TrinkwV (BRD) method
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
in isooctane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
相关类别
應用
有关适用仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
成分
包含 10ng/μl 的下列物质:
2,4,4′-PCB、2,2′,5,5′-PCB、2,2′,4,5,5′-PCB、2,2′,3,4,4′,5-PCB、2,2′,4,4′,5,5′-PCB、2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)