agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1cc2ccc3ccc4cccc5c(c1)c2c3c45
InChI
1S/C18H10/c1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15-14(5-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H
InChI 密鑰
YEIHPPOCKIHUQJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
For more information please see:
BCR139
BCR139
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3