產品線
Selectophore™
品質等級
形狀
liquid
成份
1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 93.0 wt. % (40870)
Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34+,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI 密鑰
FCFNRCROJUBPLU-DNDCDFAISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3