化驗
≥99.0%
分析物化學類別
amino acids, peptides, proteins
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
titration: suitable
雜質
18.6%±0.2% total nitrogen acc. to Kjeldahl
損耗
≤0.05% loss on drying
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M HCl: 75 mg/L, clear, colorless (2.252g in 30mL)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
NH4+: ≤200 mg/kg
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘氨酸标准品是在严格条件下生产,并以尽可能高的精度进行测量。
應用
它可作为分析标准品用于:
- 评估测定临床实验室所用参考标准品总蛋白含量的凯氏′定氮法。
- 采用微孔茚三酮测定法分析啤酒和葡萄酒的蛋白质和总可用氮。
- 在实验室间研究中比较用于乳制品常规分析的凯氏定氮法和杜马斯法。
- 同时测定地表水样品中的总磷和总凯氏氮。
- 采用 Valdetrama 方法定量测定地表水中的硝酸盐。
- 采用自动分析仪测量低水平的凯氏氮。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
特點和優勢
- 以安全洁净的玻璃瓶形式提供,以确保其在打开前的整个保质期内保持稳定性。
- 高品质材料,可提供精准的滴定测定
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
The Structure of Glycine Dihydrate: Implications for the Crystallization of Glycine from Solution and Its Structure in Outer Space
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 129, 2062-2066 (2017)
Structure of Glycine Dihyrate: Its Implications to Crystallization of Glycine from Solution and Modification of Glycine in Space
Acta Crystallographica Section A, Foundations of Crystallography, 73 (2017)
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
The EMBO journal, 32(24), 3220-3230 (2013-11-12)
Nuclear pore complexes (NPCs) mediate cargo traffic between the nucleus and the cytoplasm of eukaryotic cells. Nuclear transport receptors (NTRs) carry cargos through NPCs by transiently binding to phenylalanine-glycine (FG) repeats on intrinsically disordered polypeptides decorating the NPCs. Major impediments