化驗
≥98.5% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤2.0% water
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
LC/MS/MS Analysis of Drugs in Plasma on Ascentis® Express C18 after Extraction using SPME LC Tips