Merck
93019
Supelco
牛磺酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
2-氨基乙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2SO3H
CAS号:
分子量:
125.15
Beilstein:
1751215
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
應用
clinical testing
形式
neat
SMILES 字串
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI 密鑰
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
生化/生理作用
甘氨酸受体的非选择性内源激动剂。
甘氨酸受体的非选择性内源激动剂。在某些细胞中调节细胞凋亡的条件必需磺化氨基酸;在许多新陈代谢活动中起作用;是蛋氨酸和半胱氨酸的代谢产物。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Protocol for HPLC Analysis of Sugars and Taurine in an Energy Drink on Ascentis® Express HILIC using UV and ELSD Detection in Series