主要文件
92435
Millipore
TBX 琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
别名:
胰蛋白胨胆汁 X-葡萄糖苷酸琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 16649-1:2018
according to ISO 16649-2:2001
according to ISO 16649-3:2015
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
X-β-D-glucuronide, 0.075 g/L
peptone, 20 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
最終pH值
7.2±0.2 (25 °C in H2O)
應用
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
應用
显色琼脂用于检测和计数食品、动物饮料和水中大肠杆菌的数量。
準備報告
将36.6 g悬浮于1L蒸馏水中。在沸水浴或流动蒸汽中加热,直到介质完全溶解。在121°C下高温灭菌15分钟。在水浴中冷却至45-50°C,轻轻搅拌并取15ml倒入无菌培养皿中。如在+2至+8°C且避光环境下保存,培养皿可在1周内保持稳定状态。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms