About This Item
线性分子式:
(CH3)3NO · 2H2O
CAS号:
分子量:
111.14
Beilstein:
3612927
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等級
purum
品質等級
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C (lit.)
95-99 °C
官能基
amine
SMILES 字串
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
InChI 密鑰
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三甲胺 N -氧化物 (TMAO) 是一种两亲性渗透剂,能对抗尿素、压力和冰的变性作用,稳定蛋白质。
應用
三甲胺N-氧化物二水合物可与过渡金属羰基簇化合物反应,并通过将 CO 配体转化为二氧化碳来活化 CO 置换。
反应物用于:
- C-H 键断裂
- 氧化反应(氧化剂)
- 用于无溶剂反应的脱碳剂
其他說明
作为氧化剂用于 OsO4 催化的位阻烯烃的顺式羟基化反应;制备不稳定的、无水结晶化合物
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Cluster synthesis. 10. Reaction of Os3 (CO) 10 (. mu. 3-S) with trimethylamine N-oxide dihydrate. Syntheses and structural characterizations of Os3 (CO) 8 (NMe3)(. mu.-OH)(. mu. 3-S)(. mu.-H) and the six-atom-chain cluster Os6 (CO) 18 (. mu.-OH)(. mu. 4-S)(. mu. 3-S)(. mu.-H).
Adams RD, et al.
Inorganic Chemistry, 25(8), 1122-1127 (1986)
Counteraction of urea by trimethylamine N-oxide is due to direct interaction.
Meersman F, et al.
Biophysical Journal, 97(9), 2559-2566 (2009)
J.A. Soderquist et al.
Tetrahedron Letters, 27, 3961-3961 (1986)
Trimethylamine N-oxide promoted reactions of manganese, molybdenum and tungsten carbonyl complexes.
Blumer DJ, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 173(1), 71-76 (1979)
Complex formation in aqueous trimethylamine-N-oxide (TMAO) solutions.
Hunger J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(16), 4783-4795 (2012)