Merck
91404
Supelco
3-羟基酪醇
analytical standard
别名:
2-(3,4-二羟基苯基)乙醇, 3,4-二羟基苯乙醇, DOPET, 高原儿茶醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O3
CAS号:
分子量:
154.16
Beilstein:
2208118
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI 密鑰
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
橄榄苦苷的代谢产物。抗氧化剂。抑制癌细胞增殖速度,诱导癌细胞凋亡。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6