Merck
90910
Supelco
甜菜碱 盐酸盐
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
(羧甲基)三甲基铵 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N+CH2COOH · Cl-
CAS号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3916181
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
HPLC: suitable
mp
241-242 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
生化/生理作用
胆碱的氧化代谢的终产物,甜菜碱是一般的甲基供体,特别是在甲硫氨酸生物合成的次要途径中。它用于治疗高胱氨酸尿症,这是甲硫氨酸生物合成的主要途径中的缺陷。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)