主要文件
86959
Sigma-Aldrich
Clara 淀粉酶
mixture of enzymes, powder, ≥35 U/mg
别名:
Clarase 300
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
powder
比活性
≥35 U/mg
儲存條件
under inert gas
顏色
beige
溶解度
soluble
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
α-淀粉酶、纤维素酶、蔗糖酶、肽酶、磷酸酶和硫酸酯酶
單位定義
在 pH 为 6.0 以及 25°C 条件下,1 活力单位 (U) 对应每分钟转化出 1μmol 麦芽糖所需的酶量(根据 Zulkowsky,选择 Fluka® 85642 的淀粉作为底物)
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)