Merck
87301
Sigma-Aldrich
四庚基溴化铵
≥99.0% (AT)
别名:
THPAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
CAS号:
分子量:
490.69
Beilstein:
3763391
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
flakes
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四(四苯基)溴化铵是一种季铵化合物(QAC),主要用作相转移试剂。它被用于Suzuki-Miyaura偶联反应的催化剂。
應用
四庚基溴化铵可被用作:
  • 烷基化试剂,用于碘苯胺和硫合成苯并噻唑。
  • 溶剂,用于Pd催化的芳基卤化物Suzuki和Stille偶联反应。
  • 催化剂,用于炔丙胺羧基环化合成恶唑烷酮。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Trace determination of methanol in water?ethanol solution by derivatization and high-performance liquid chromatography.
Chen S
Journal of Chromatography A, 799(1-2), 93-99 (1998)
Ludwig Hoellein et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 434-445 (2014-07-13)
Regular quality control and post-marketing surveillance of pharmaceuticals has been a critical challenge for countries of the developing world ever since. Counterfeit and substandard medicines are widely distributed and the real extent of their prevalence still remains unknown. Compendial protocols