Merck
87580
Sigma-Aldrich
四(癸基)溴化铵
≥99.0% (AT)
别名:
TDAB, 四正癸基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
CAS号:
分子量:
659.01
Beilstein:
5842649
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四(癸基)溴化铵是一种阳离子表面活性剂。
四(癸基)溴化铵是一种季铵/磷盐,可用作离子对剂,以及用于改性膨润土。
應用
四烷基溴化铵作为相转移剂用于:
  • 铂盐,在铂纳米晶合成过程中由水相变为有机相。
  • 金离子,在金纳米粒子合成过程中由水相变为有机相。
  • (E)‐吡啶醛肟和(E)‐酮肟与二卤丙烷的烷基化反应。
它已被用作合成离子单体的反应物,以生产软热塑性聚氨酯(TPU)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Surface activity of water soluble amphiphilic chitin derivatives.
Desbrieres J
Polym. Bull., 39(2), 209-215 (1997)
Preparation of highly uniform Pickering emulsions by mercaptocarboxylated gold nanoparticles.
Yamanaka K
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 436, 18-25 (2013)
Electron tomography and 3D molecular simulations of platinum nanocrystals.
Florea I
Nanoscale, 4(16), 5125-5131 (2012)