Merck
80800
Sigma-Aldrich
4-哌啶酮水合物 盐酸盐
purum, ≥98.0% (AT)
别名:
4,4-二羟基哌啶 盐酸盐, 4,4-哌啶二醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3916558
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
化驗
≥98.0% (AT)
形狀
crystals
SMILES 字串
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)