Merck
77981
Millipore
CT 添加剂
suitable for microbiology
别名:
亚碲酸头孢克肟添加剂, 头孢克肟亚碲酸盐添加剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
Escherichia coli
coliforms
應用
ISO 委员会推荐的用于大肠杆菌 0157 的选择性添加剂。
成分
(一瓶足够用于 500mL 培养基)亚碲酸钾 1.25mg,头孢克肟 0.025mg
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)