主要文件
61025
Millipore
军团菌 (GVPC) 选择性添加剂
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
適合性
Legionella spp.
成分
(每瓶,足够用于 490mL 培养基)
甘氨酸 1.5g
盐酸万古霉素 0.5mg
硫酸多粘菌素 B 39600IU
放线菌酮 40mg
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)