Merck
17185
Millipore
改良 m 肠球菌琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
别名:
改良滤膜肠球菌琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 15 g/L
cycloheximide, 0.05 g/L
esculin, 1 g/L
nalidixic acid, 0.25 g/L
pancreatic digest of gelatin, 10 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 15 g/L
yeast extract, 30 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.1±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
slightly selective and differential for Enterococcus spp.
應用
用于通过膜过滤技术以及鉴定用七叶苷铁琼脂回收水样中的肠球菌。
準備報告
将71.4 g悬浮于1升蒸馏水中。煮沸以将培养基完全溶解。在121°C高压灭菌15分钟。冷却至45°C并无菌加入15 ml的无菌1% TTC溶液(货号17779)。充分混匀并倒入至无菌培养皿中。警告:环己酰亚胺毒性很强。避免皮肤接触、气溶胶形成和吸入。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)