成份
agar, 15 g/L
chloramphenicol, 0.05 g/L
glucose, 40 g/L
soya peptone (papainic), 10 g/L
streptomycin sulfate, 0.03 g/L
yeast extract, 5 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Basic
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
6.6±0.2 (25 °C)
應用
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective for Candida spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
應用
用于酵母和霉菌的培养。
準備報告
将70克溶解在1升蒸馏水中并分装。在121°C加热15分钟灭菌。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1