agency
according to ISO 6222:1999
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 15 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.2±0.2 (25 °C)
應用
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
應用
含酵母提取物为维生素源的高营养培养基。用于水中微生物的平板计数。
準備報告
将23克悬浮于1000毫升蒸馏水中。加热使培养基完全溶解。通过在121°C,15分钟下进行灭菌。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1