主要文件
72834
Supelco
丙烯酰胺-d3 标准品 溶液
~500 mg/L in acetonitrile, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164500
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~500 mg/L in acetonitrile
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(=O)C(=C([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
InChI 密鑰
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
一般說明
丙烯酰胺-d3 是同位素标记或氘代丙烯酰胺,主要用于定量蛋白质组学。它有 3 个氘而不是质子使它比丙烯酰胺重。可与双向聚丙烯酰胺凝胶电泳相结合。
應用
在使用液相色谱-串联质谱法测定可可和咖啡产品中丙烯酰胺时,可使用丙烯酰胺-d 3 作为内标。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A modified sample preparation for acrylamide determination in cocoa and coffee products.
Arisseto, Adriana Pavesi, et al.
Food Analytical Methods, 1.1, 49-55 (2008)