Merck
23701
Supelco
丙烯酰胺
analytical standard
别名:
2-丙烯酰胺, 丙烯酸酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCONH2
CAS号:
分子量:
71.08
Beilstein:
605349
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
eCl@ss:
39031205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
2.45 (vs air)
蒸汽壓力
0.03 mmHg ( 40 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 200 g/L at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。10/2011号清单所列全部化合物的标准物质见此
應用
丙烯酰胺可作用分析标准品,用于测定以下物质中的分析物:
  • 使用离子排斥色谱-质谱系统(IEC-MS)的环境水样。
  • 基于谷物的食品,通过气相色谱与质谱联用(GC-MS)和带有二极管阵列检测器的反相高效液相色谱(RP-HPLC-DAD)检测。
  • 基于马铃薯的食品,通过液相色谱-二极管阵列检测(LC-DAD)检测。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of acrylamide in drinking water by large-volume direct injection and ion-exclusion chromatography- mass spectrometry.
Cavalli S, et al.
Journal of Chromatography A, 1039(1-2), 155-159 (2004)
RP-HPLC-DAD studies on acrylamide in cereal-based baby foods.
Michalak, Joanna, Elzbieta Gujska, and Andrzej Kuncewicz.
Journal of Food Biochemistry, 32.1, 68-68 (2013)
Determination of acrylamide in potato chips and crisps by high-performance liquid chromatography.
Gokmen V, et al.
Journal of Chromatography A, 1088(1-2), 193-199 (2005)
Cheremisinoff, P.
Handbook of Engineering Polymeric Materials, Tech & Eng, 61-61 (1997)
RP-HPLC-DAD studies on acrylamide in cereal-based baby foods
Michalak J, et al.
J. Food Compos. Anal., 32, 68-73 (2013)