主要文件
70194
Millipore
胰蛋白胨水
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171607
NACRES:
NA.74
無菌
non-sterile
品質等級
產品線
BioChemika
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (tryptic hydrolysate of casein), 10.0 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.5±0.2 (25 °C)
應用
environmental
food and beverages
sample preparation
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于检测形成吲哚的微生物的液体介质,由于其色氨酸含量高,因此比蛋白胨水更可靠。
胰蛋白胨水主要用于培养和维持大肠杆菌和假单胞菌属等有氧和兼性微生物。
準備報告
向15 g中加入1升蒸馏水中。充分混匀,分装至最终的容器中,并在121°C高压灭菌15分钟。
其他說明
用于水中大肠杆菌的平板直接计数法
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A H Havelaar et al.
The Journal of applied bacteriology, 64(1), 89-98 (1988-01-01)
The direct plating (DP) method for enumerating Escherichia coli in food was adapted for water analysis by membrane filtration and a standardized protocol was described. The DP method was found to give equal or better recoveries of E. coli than
Handbook of Microbiological Media (2004)