Key Documents
16922
Millipore
胰蛋白胨(植物)
suitable for microbiology, meat-free alternative
别名:
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于蔬菜, 植物水解产物, 植物胰蛋白胨
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
plant
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino-nitrogen, ≥2.5%
total nitrogen (N), ≥11%
包裝
pkg of 500 g
雜質
≤15% ash
損耗
≤7.0% loss on drying
pH值
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, yellow
應用
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胰蛋白胨是一种通用型生长蛋白胨,通过植物来源获取,是酪蛋白酶水解物的无肉替代品。它可用作分离和培养苛养和非苛养细菌、真菌和一些原生动物的培养基的氮源。它是一种具有高溶解度的精制水解产物,在实验室培养基和发酵中用作微生物营养物质。它是胰酶消化酪蛋白产生的优质氨基酸和肽源。
應用
胰蛋白胨建议用于实验室培养基和发酵,并已用于抗生素、毒素和酶生产。在需要高游离氨基酸含量的疫苗生产中,它也被用作一种营养素。在-80°C下,胰蛋白胨也可用于STGG(脱脂乳、胰蛋白胨、葡萄糖、甘油)培养基,其至少能将肺炎链球菌、流感嗜血杆菌°和卡他莫拉菌分离株保存3年。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)