Merck
69889
Sigma-Aldrich
MES 一水合物
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
别名:
2-吗啉-4-基乙基磺酸;水合物, 2-吗啉基乙基磺酸水合物, 2-(N-吗啉基)乙磺酸, 4-吗啉乙磺酸 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H13NO4S · H2O
分子量:
213.25
Beilstein:
6350956
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
Molecular Biology
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (T)
形狀
powder or crystals
雜質
DNases, none detected
Insoluble matter, passes filter test
Phosphatases, none detected
Proteases, none detected
RNases, none detected
燃燒殘留物(900 °C)
≤0.05% (as SO4)
pH值
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
有用的pH值範圍
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
10.66 g/mL
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in H2O
SMILES 字串
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
適合性
suitable for DNase I test
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
應用
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
異物活動
DNase, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI 密鑰
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MES缓冲液是专为生物学应用开发的“良好′”缓冲液之一,它在各种研究中起到关键作用。这种两性离子吗啉缓冲液特别有价值的一点是它在5.5~6.7的pH范围内具有缓冲能力。MES 单水合物用途广泛,可维持细胞培养基、蛋白质基缓冲液和电泳缓冲液中所用溶液的稳定环境。其重要性也见于抗体、多肽、蛋白质、血液成分和生长因子的纯化过程。此外,MES也是毛细管电色谱的良好选择,具有很低的离子迁移率。它可作为甲次砷酸盐和非两性离子缓冲液(如柠檬酸盐和苹果酸盐)等有毒试剂的更安全的替代品。尽管MES缓冲能力出众,必须指出的是pH 7.4下不建议使用它,在这种情况下应该使用替代缓冲液。在各种实验环境中,MES 单水合物也用于精细调节生长培养基的pH值,稳定酶溶液,并可作为PAGE电泳缓冲液的成分。
應用
MES 单水合物已被用于:
  • 制备用于原生质体悬浮和稀释的溶液,从而以血球计测量原生质体的密度和数目
  • 作为MS基础盐培养基的成分
  • 制备总离子强度调节缓冲液(TISAB)
  • 作为流动相溶液的成分,用于通过尺寸排阻色谱(SEC)、疏水作用色谱(HIC)和离子交换色谱(IEX)技术分析生物制药蛋白质的高分子量物质和电荷相关异构体。
特點和優勢
  • 适合作为缓冲液成分,用于电泳和分子生物学 f
  • 在pH 2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M 溶于水) 内有缓冲能力, pKa为 6.1 (25 °C)
  • 不含DNA酶、切口酶(NICKase)、RNA酶和蛋白酶
準備報告
可以通过用氢氧化钠滴定游离酸至所需的pH(pKa =±1)来制备含MES游离酸的缓冲液。或者,可以将一定体积的MES游离酸和MES钠等摩尔溶液混合以达到所需的pH值。使用储备溶液制备给定pH值缓冲液的标准混合表已有报道。
其他說明
溶解度/稳定性:MES可溶于水,浓度为0.5 M或更高时,为澄清无色溶液。溶液的pH值应在2.5到5之间,具体取决于浓度。在2-8℃ 下,溶液可稳定保存数月。
灭菌:灭菌应通过0.2 uM过滤器进行过滤。不建议将任何磺酸缓冲液进行高压灭菌。如果缓冲液必须不含核酸酶,则最好对水进行处理,然后在高压灭菌后添加缓冲液固体。将MES溶液高压灭菌后,其会变成黄色(尽管pH值不会发生太大变化)。黄色分解产物的成分仍未知。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
[14 C] Glucose Cell Wall Incorporation Assay for the Estimation of Cellulose Biosynthesis.
Brabham, CJ and Stork, J
Bio-protocol, 5 (18), 1-1 (2015)
Good, NE, et al.
Biochemistry, 5, 467-477 (1966)
In vivo monitoring of plant small GTPase activation using a Forster resonance energy transfer biosensor.
Wong, HL, et al.
Plant methods, 14 (1), 56-56 (2018)
Development of a tubular fluoride potentiometric detector for flow analysis: Evaluation and analytical applications.
Santos, J and R. A. S. Lapa
Analytica Chimica Acta, 583 (2), 429-436 (2007)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410- 410 (1987)