蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽壓力
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −94±4°, c = 10% in ethanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.473
bp
175-177 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门