Merck
58087
Supelco
磷酸钠 二元 二水合物
suitable for HPLC, LiChropur
别名:
sec-磷酸钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
177.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
化驗
98.5-102.0% (T)
製造商/商標名
LiChropur
技術
HPLC: suitable
pH值
8.8-9.4
溶解度
H2O: 10%, clear, colorless
&lambda ;
10 % in H2O
紫外吸收
λ: 230 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI 密鑰
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)