主要文件
57513
Supelco
API MS 的 OQ/PV 和安装试剂盒
suitable for mass spectrometry (MS)
别名:
API MS 鉴定试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NA.21
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
mass spectrometry (MS): suitable
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)