Merck
55137
Supelco
δ-突厥酮
analytical standard
别名:
1-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20O
CAS号:
分子量:
192.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥90.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.490-1.500
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CC1C(C(C=CC)=O)C(C)(C)CC=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8,10,12H,9H2,1-4H3
InChI 密鑰
XEJGJTYRUWUFFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
δ-大马酮归类为挥发性化合物。用作各种商业产品中的香料和香料成分。
應用
δ-大马酮可用作分析参考标准品,通过低温等离子体电离质谱法,测定香水和精油中的分析物。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Low-temperature plasma ionization-mass spectrometry for the analysis of compounds in organic aerosol particles
Spencer SE, et al.
Analytical Chemistry, 87(4), 2249-2254 (2015)