Merck
41163
Supelco
大马酮
analytical standard
别名:
β-大马酮, 1-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O
CAS号:
分子量:
190.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
n20/D 1.510-1.515
密度
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI 密鑰
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)