Merck
54374
Supelco
乙酰乙酸锂
analytical standard
别名:
乙酰醋酸 锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2COOLi
CAS号:
分子量:
108.02
Beilstein:
5774841
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥90.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)