Merck
52383
Supelco
[(3R)-3-羟基-顺式-十六-9-烯酰基]-L-肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-2-[[(3R,9Z)-3-羟基-1-氧-9-十六烯-1-基]氧基]-NNN-三甲基-1-丙烷 内盐, (3R)-3-羟基棕榈油酰-L肉碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H43NO5
分子量:
413.59
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥85.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)