certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
儲存條件
under inert gas (argon)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
SMILES 字串
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChI 密鑰
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
包裝
其他說明
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 51968是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学图书馆的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
This application note describes the fast and efficient separation of 16 + 2 standard polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) compounds on an Ascentis® Express PAH column using EPA method 610 and EPA 8310 + 2.
实验方案
GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis