Merck
51602
Supelco
Sudan Red B
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20N4O
CAS号:
分子量:
380.44
顏色索引編號:
26110
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
173-175 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
Cc1cccc(c1)\N=N\c2ccc(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b27-25+,28-26+
InChI 密鑰
NHXXLZBKTKNTEF-NBHCHVEOSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)