Merck
49558
Supelco
2,6-二甲基-4-喹啉羧酸N-羟基琥珀酰亚胺酯
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
别名:
N-琥珀酰亚胺基2,6-二甲基-4-喹啉羧酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14N2O4
分子量:
298.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for HPLC derivatization
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc2nc(C)cc(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-3-4-13-11(7-9)12(8-10(2)17-13)16(21)22-18-14(19)5-6-15(18)20/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
HDQNGUNXGKGYSR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于分析水(自来水和河水)、人尿样和未溶剂萃取血清中脂肪一胺和二胺的荧光探针 DMQCOSu。在实际样品中的检测限为 0.07–4.00nmol/L。
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
LC Analysis of Aliphatic Primary Amines and Diamines After Derivatization with 2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Huang, K., et al.
Chromatographia, 70, 747-752 (2009)