Merck
471402
Sigma-Aldrich
正己醇
anhydrous, ≥99%
别名:
1-己醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5OH
CAS号:
分子量:
102.17
Beilstein:
969167
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
156-157 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
4.5 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 25.6 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
559 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
雜質
<0.005% water
蒸發殘留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
正己醇是一种直链伯醇。它在纤维素的催化转化过程中形成中间体。1,1,3,3-四甲基胍(TMG)在正己醇溶剂系统中捕获二氧化碳的能力已得到评估。正己醇中轻富勒烯的溶解度作为温度和压力的函数已得到研究。
正己醇是由椰子油和棕榈油制成的。它可用于生产防腐剂、香精和香水。正己醇也被用作增塑剂生产中的溶剂。
應用
正己醇已被用作研究嗅觉反应 和稀释聚(4-乙烯基苯酚)(PVP)介电层的气味剂。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A 4-dimensional representation of antennal lobe output based on an ensemble of characterized projection neurons
Staudacher EM, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 180(2), 208-223 (2009)
Patty's Toxicology (2012)
Kinetics of carbon dioxide binding by 1,1,3,3-tetramethylguanidine in 1-hexanol.
Ozturk MC, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 26, 76-82 (2014)
Pressure dependence of the solubility of light fullerenes in 1-hexanol from 298.15 K to 363.15 K.
Semenov KN, et al.
Journal of Molecular Liquids, 209, 71-76 (2015)
Direct catalytic conversion of cellulose to liquid straight-chain alkanes.
de Beeck BO, et al.
Energy & Environmental Science, 8(1), 230-240 (2015)