產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@]1(C[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)[C@@]2([H])O1)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H](C)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)C2)O)C)C)=O.O.O.O
InChI
1S/C47H73NO17.3H2O/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56;;;/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60);3*1H2/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+;;;/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
QEWGLCMWTBNETQ-KCPNHEJKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
Antimicrobial Spectrum: The product is most effective against fungi and yeast.
注意
準備報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3