Merck
44795
Supelco
N,O-双(丁基二甲基甲硅烷基)乙酰胺
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
别名:
N-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethanimidic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, BTBSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H33NOSi2
CAS号:
分子量:
287.59
Beilstein:
2096003
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
InChI 密鑰
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Efficient Method for the t-Butyldimethylsilylation of Alcohols with N,O-Bis(t-butyldimethylsilyl)acetamide.
Johnson, D.A. and Taubner, L. M
Tetrahedron Letters, 37, 605-608 (1996)
T.P. Mawhinney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 3336-3336 (1982)