Merck
44565
Supelco
金莲橙 O 钠盐
indicator
别名:
4-([2,4-二羟基苯基]偶氮)苯磺酸 钠盐, 酸性橙 6, 间苯二酚品黄, 间苯二酚黄
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9N2O5SNa
CAS号:
分子量:
316.27
顏色索引編號:
14270
Beilstein:
4173410
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
等級
indicator
成份
sulfated ash, 40-60%
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
損耗
≤13.0% loss on drying
pH值
11-13
λmax
488-492 nm in 0.1 M NaOH
≥500 at 1% in 0.1 M NaOH (1 cm)
SMILES 字串
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O5S.Na/c15-9-3-6-11(12(16)7-9)14-13-8-1-4-10(5-2-8)20(17,18)19;/h1-7,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b14-13+;
InChI 密鑰
COEZWFYORILMOM-IERUDJENSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)