Merck
42008
Supelco
芍药素3-O-葡萄糖苷氯化物
analytical standard
别名:
3-(葡糖氧基)-4′,5,7-三羟基-3′-甲氧基-2-苯基苯并喃氯化物, 氯化葡萄糖苷芍药素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23ClO11
CAS号:
分子量:
498.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].COc1cc(ccc1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C22H22O11.ClH/c1-30-15-4-9(2-3-12(15)25)21-16(7-11-13(26)5-10(24)6-14(11)31-21)32-22-20(29)19(28)18(27)17(8-23)33-22;/h2-7,17-20,22-23,27-29H,8H2,1H3,(H2-,24,25,26);1H/t17-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
InChI 密鑰
VDTNZDSOEFSAIZ-VXZFYHBOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Anika Singh et al.
Journal of food science, 84(3), 475-480 (2019-02-02)
The study reports on the in vitro bioaccessibility of anthocyanins present in tart cherry extracts formulated with a mineral clay to produce a novel natural health product. Results show that tart cherry anthocyanins are stable and bioaccessible after gastric digestion
实验方案
-glucoside chloride; Malvidin 3-glucoside; Delphinidin 3-(6-acetylglucoside); Cyanidin 3-(6-acetylglucoside); Petunidin 3-(6-acetylglucoside); Peonidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-caffeoylglucoside); Petunidin 3-(6-cumarylglucoside); Peonidin 3-(6-cumarylglucoside); Malvidin 3-(6-cumarylglucoside)