Merck
34523
Supelco
Linuron-d6
PESTANAL®, analytical standard
别名:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-d3-1-methyl-d3-urea
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D6H4Cl2N2O2
分子量:
255.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
O=C(NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1)N(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
InChI 密鑰
XKJMBINCVNINCA-WFGJKAKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)