Merck
33882
Supelco
SCA-13C-15N2 盐酸盐
VETRANAL®, analytical standard
别名:
氨基脲-13C-15N2 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CH5N15N2O · HCl
分子量:
114.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
格式
neat
質量偏移
M+3
SMILES 字串
Cl.N[13C](=O)[15NH][15NH2]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H/i1+1,3+1,4+1;
InChI 密鑰
XHQYBDSXTDXSHY-XRNBZBNOSA-N
一般說明
SCA-13C-15N2盐酸盐是一种同位素标记的硝基呋喃代谢物,其是兽医中使用的抗微生物药。
應用
SCA-13C-15N2盐酸盐已被用作内标物,用于通过各种色谱技术测定水产品和蜂蜜样品中的氨基脲。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Bone
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Quantitation and Confirmation of Chloramphenicol, Florfenicol, and Nitrofuran Metabolites in Honey Using LC-MS/MS.
Veach TB, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 101(3), 897-904 (2018)
Quantitation of chloramphenicol and nitrofuran metabolites in aquaculture products using microwave-assisted derivatization, automated SPE, and LC-MS/MS.
Veach TB, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 588-594 (2015)