Merck
33349
Supelco
AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
别名:
3-氨基-5-吗啉代甲基-2-噁唑烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15N3O3
CAS号:
分子量:
201.22
Beilstein:
179765
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-120 °C
適合性
passes test for identity
應用
clinical testing
格式
neat
SMILES 字串
NN1CC(CN2CCOCC2)OC1=O
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2
InChI 密鑰
TVHAMVOINIHMEX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
AMOZ已作为分析标准品用于测定硝基呋喃类残基及其代谢物、动物组织内的AMOZ (5-甲基吗啉基-3-氨基-2-恶唑烷酮),使用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)。
参考产品的检验报告,了解更多关于合适仪器技术的信息。联系技术服务部寻求进一步支持。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)