Merck
32514
Supelco
磺胺甲恶唑-(苯基- 13 C 6
VETRANAL®, analytical standard
别名:
4-氨基-N-(5-甲基-3-异噁唑基)苯-13C6-磺酰胺, N1-(5-甲基异噁唑基-3-基)磺胺-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C4H11N3O3S
分子量:
259.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
格式
neat
質量偏移
M+6
SMILES 字串
Cc1cc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
InChI 密鑰
JLKIGFTWXXRPMT-AHBHZWPESA-N
一般說明
化学结构:磺胺
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)