蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
594 °F
expl. lim.
10.1 %
雜質
≤0.1% water
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.386
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 二酮与芳香醛串联 Knoevenagel-Michael 反应合成双二酮衍生物的催化剂。
- 通过碘代苯胺和炔烃的 Sonogashira 交叉偶联合成 4-喹诺酮类药物的溶剂。
- 苄基二烯丙基碘的去对称环化反应中的一个碱,通过分子内 Heck 反应合成亚甲基茚。
- 合成硅铝磷酸盐(SAPO)分子筛的模板。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles