Merck
30317
Supelco
甲基碘磺隆钠盐
PESTANAL®, analytical standard
别名:
4-碘代-2-[3-(4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基)脲磺酰基]苯甲酸甲酯 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13IN5NaO6S
分子量:
529.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(I)cc1S(=O)(=O)N([Na])C(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C14H14IN5O6S.Na/c1-7-16-12(19-14(17-7)26-3)18-13(22)20-27(23,24)10-6-8(15)4-5-9(10)11(21)25-2;/h4-6H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,22);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JUJFQMPKBJPSFZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碘磺隆甲基钠是一种全身性磺酰脲类除草剂,会影响乙酰乳酸合成酶(ALS)的活性,从而导致植物变形,生长迟缓,萎黄病并最终导致死亡。它被杂草的地上部分吸收。由于该除草剂在环境中具有高流动性,因此也能穿透地表和地下水。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
碘磺隆甲基钠可用作液相色谱串联质谱(LC-MS)分析的储备标准品,用于测定自来水和沥滤水中的磺酰脲类除草剂。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
José G Vázquez-García et al.
Frontiers in plant science, 11, 553948-553948 (2020-11-17)
Different Lolium species, common weeds in cereal fields and fruit orchards in Chile, were reported showing isolated resistance to the acetyl CoA carboxylase (ACCase), acetolactate synthase (ALS) and 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) inhibiting herbicides in the late 1990s. The first case
Microbial and enzymatic activity of soil contaminated with a mixture of diflufenican + mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium.
Bacmaga M
Environmental Science and Pollution Research International, 22(1), 643-656 (2015)
Trace analysis of sulfonylurea herbicides in water samples by solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Fenoll J
Talanta, 101, 273-282 (2012)
Yan Qi et al.
Mikrochimica acta, 187(5), 279-279 (2020-04-22)
A "half" core-shell g-C3N4/Fe3O4@ZIF-8 nanohybrid, in which Fe3O4 and zeolite imidazolate framework-8 (ZIF-8) constructed the core-shell structure, was successfully fabricated via a versatile in situ growth strategy. This nanohybrid was employed for simultaneous magnetic solid-phase extraction (MSPE) of trace levels